Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11631960
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rött
Vitt
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackning:
5 låsställ med 96 rör
5 spärrställ med 96 rör
Bulk, 480 rör
Bulk, 480 tuber
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 4800
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Färg Förpackning Förpackningsstorlek
11631960 Blått Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
10725784 Färglös Klart Bulk, 480 tuber Paket med 480
11661990 Rött Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
11652000 Gult Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
12811981 Grön Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
11622010 Vitt Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
11681980 Lila Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
10089692 Färglös Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12821991 Rött Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12841991 Gult Klart 5 låsställ med 96 rör Paket med 480
12891981 Blått Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12801991 Grön Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12831991 Vitt Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12811991 Lila Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
10486143 Ingår ej Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12336263 Ingår ej Bärnsten 5 spärrställ med 96 rör Paket med 4800
12326263 Rött Bärnsten 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
13426888 Färglös Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11631960 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3740BLU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4350.00 SEK
    3845.70 SEK / Paket med 480
    Save 504.30 SEK
    11% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas, med dessa 1,0 ml skruvtoppsrör som inkluderar färgkodade lock för att förenkla förvaringen.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör. Dessa rör är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Används i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare, manuell och automatiserad kapslingsutrustning och märkningsalternativ, 2D ScrewTop Tubes uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov.
Funktioner
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • Skruvlock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
  • Skruvrör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
  • 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägsen lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
  • Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
  • Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
  • Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Färg Klart
Stängningsfärg Blått
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning Bulk, 480 rör
Streckkod Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering
Produktlinje Matris
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med ingjuten termoplastisk elastomer packning
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Produkttyp Skruva Top Tube
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.