Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör
BIOPHARMA
Produktkod. p-4526112
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rött
Vitt
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackning:
5 låsställ med 96 rör
5 spärrställ med 96 rör
Bulk, 480 rör
Bulk, 480 tuber
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 4800
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Färg Förpackning Förpackningsstorlek
10725784 Färglös Klart Bulk, 480 tuber Paket med 480
11661990 Rött Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
11652000 Gult Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
11631960 Blått Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
12811981 Grön Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
11622010 Vitt Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
11681980 Lila Klart Bulk, 480 rör Paket med 480
10089692 Färglös Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12821991 Rött Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12841991 Gult Klart 5 låsställ med 96 rör Paket med 480
12891981 Blått Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12801991 Grön Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12831991 Vitt Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12811991 Lila Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
10486143 Ingår ej Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
12336263 Ingår ej Bärnsten 5 spärrställ med 96 rör Paket med 4800
12326263 Rött Bärnsten 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
13426888 Färglös Klart 5 spärrställ med 96 rör Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10725784 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3740
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas, med dessa 1,0 ml skruvtoppsrör som inkluderar färgkodade lock för att förenkla förvaringen.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör. Dessa rör är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Används i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare, manuell och automatiserad kapslingsutrustning och märkningsalternativ, 2D ScrewTop Tubes uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov.
Pålitligt provskydd
  • Rören är tillverkade av nylig klass VI medicinsk polypropen
  • ScrewTop-locken har en mjuk silikonpackning som anpassar sig efter passande ytor för att säkerställa provbevarande
  • Racken är tillverkade av robust akrylnitrilbutadienstyren (ABS) för att skydda rör vid oavsiktlig tappning
  • ScrewTop-rör är kompatibla med lagring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
  • 2D-streckkod låter dig skanna och avkoda rör samtidigt utan att ta bort dem från racket, och tillåter att data kopplas till varje rör
  • Kompatibel med vårt läsarutbud VisionMate
Överlägset lagringsformat
  • ANSI-format latchracks maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med manuella flerkanalspipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera lock och avkapningsalternativ finns för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
  • Varje 2D-streckkod kontrolleras mot databasen över alla tidigare Thermo Scientific 2D-streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
  • Varje rör läcktestes för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
  • Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Stängningsfärg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklavbar (med locket lossat)
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning Bulk, 480 tuber
Streckkod Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering
Produktlinje Matris
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Virgin klass VI medicinsk polypropen med informad termoplastisk elastomerpackning
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Färglösa mössor
Lämplig för ändamålet Sterilt och PCR-klart
Produkttyp Skruvöverrör
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Gold)