Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube Caps, Cap Fack och Cap Inserts
BIOPHARMA
Produktkod. 10290740
Change view
Färg:
Blått
Färglös
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Svart
Vitt
Produkttyp:
Skruvkorkinsats
Skruvlock
Skruvlocksbricka
Skruvlocksbricka, tom
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 5
Paket med 500
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Förpackningsstorlek
10290740 Blått Skruvlocksbricka Paket med 480
11902261 Svart Skruvlock Paket med 500
11932261 Orange Skruvlock Paket med 500
11942261 Rosa Skruvlock Paket med 500
11865482 Grå Skruvlocksbricka Paket med 480
11875482 Rosa Skruvlocksbricka Paket med 480
10736554 Färglös Skruvlock Paket med 500
11632000 Rött Skruvlock Paket med 500
10780140 Gult Skruvlock Paket med 500
11681970 Klart Skruvlock Paket med 500
10401908 Vitt Skruvlock Paket med 500
11651990 Lila Skruvlock Paket med 500
10040273 Rött Skruvkorkinsats Paket med 500
11577429 Gult Skruvlocksbricka, tom Paket med 5
12865601 Färglös Skruvlocksbricka Paket med 480
11642000 Rött Skruvlocksbricka Paket med 480
11718366 Rött Skruvlocksbricka Paket med 5
11612010 Gult Skruvlocksbricka Paket med 480
11317201 Klart Skruvlocksbricka Paket med 480
11895482 Vitt Skruvlocksbricka Paket med 480
11377201 Lila Skruvlocksbricka Paket med 480
11601970 Blått Skruvlock Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 10290740 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4477BLU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.00 SEK
    3761.10 SEK / Paket med 480
    Save 243.90 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förenkla provförvaring med dessa färgkodade kapsyler och insatser, tillgängliga i hyllor eller i bulk för att passa en mängd olika applikationer.
Förenkla provlagring med dessa färgkodade kepsar och insatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube-kapslar och -insatser finns tillgängliga i hyllor eller i bulk för att passa en mängd olika applikationer.
Överlägsen kepsdesign
  • Packade lock säkerställer kritiskt provskydd under lagringstiden
  • Mjuk packning komprimeras för att säkerställa en ordentlig tätning, vilket förhindrar kontaminering från utsidan av röret
  • Lockmaterial: Virgin klass VI medicinsk kvalitet polypropen med virgin klass VI medicinsk kvalitet silikon O-ring
  • ScrewTop caps är kompatibla med förvaring ner till -196 ºC
Cap-alternativ Förenkla providentifiering
  • Lockbrickor har standardformat för mikroplattor som är kompatibla med automatiserad utrustning
  • Kepsar finns i sju färgalternativ för att möjliggöra providentifiering
  • Färginsatser snäpper fast i locket för en säker passform; insatserna är avtagbara
  • Insatser finns i sex färger
Alla kapsyler och insatser levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruvlocksbricka
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen, Silikon
Färg Blått
Förpackning 5 fack med 96 kapsyler
Produktlinje Matris
Sterilitet Sterila
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar