Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube Caps, Cap Fack och Cap Inserts
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10780140
Färg:
Blått
Färglös
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Red
Rosa
Rött
Svart
Vitt
Produkttyp:
Screw Cap Insert
Skruvlock
Skruvlocksbricka
Skruvlocksbricka, tom
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 5
Paket med 500
Produktkod. 10780140
Brand: Thermo Scientific™ 4470YEL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla provförvaring med dessa färgkodade kapsyler och insatser, tillgängliga i hyllor eller i bulk för att passa en mängd olika applikationer.
Förenkla provlagring med dessa färgkodade kepsar och insatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube-kapslar och -insatser finns tillgängliga i hyllor eller i bulk för att passa en mängd olika applikationer.
Överlägsen kepsdesign
  • Packade lock säkerställer kritiskt provskydd under lagringstiden
  • Mjuk packning komprimeras för att säkerställa en ordentlig tätning, vilket förhindrar kontaminering från utsidan av röret
  • Lockmaterial: Virgin klass VI medicinsk kvalitet polypropen med virgin klass VI medicinsk kvalitet silikon O-ring
  • ScrewTop caps är kompatibla med förvaring ner till -196 ºC
Cap-alternativ Förenkla providentifiering
  • Lockbrickor har standardformat för mikroplattor som är kompatibla med automatiserad utrustning
  • Kepsar finns i sju färgalternativ för att möjliggöra providentifiering
  • Färginsatser snäpper fast i locket för en säker passform; insatserna är avtagbara
  • Insatser finns i sex färger
Alla kapsyler och insatser levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen, Silikon
Färg Gult
Förpackning Bulk, 500 kapslar
Produktlinje Matrix™
Streckkod Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 500μ L och 1,0 ml rör
För användning med (utrustning) ScrewTop Tube
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar