Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal locksystem
BIOPHARMA
Produktkod. 11875462
Change view
Produktlinje:
Matrix™ DuraSeal
Matrix™ SepraSeal
Beskrivning:
Bulkkondensatorer
Mats, före splittringen
Mats, steril, blå
Mattor.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 960
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produktlinje Beskrivning Färg Sterilitet Förpackningsstorlek
11875462 Matrix™ SepraSeal Mattor. Grå Sterila Paket med 960
11373772 Matrix™ SepraSeal Mattor. Blått Icke-steril Paket med 960
11731218 Matrix™ SepraSeal Mattor. Klart Icke-steril Paket med 960
11751218 Matrix™ SepraSeal Mattor. Grå Icke-steril Paket med 960
11741218 Matrix™ SepraSeal Mattor. Lila Icke-steril Paket med 960
11711218 Matrix™ SepraSeal Mattor. Rött Icke-steril Paket med 960
11721218 Matrix™ SepraSeal Mattor. Gult Icke-steril Paket med 960
11855462 Matrix™ SepraSeal Mats, steril, blå Blått Sterila Paket med 960
11865462 Matrix™ SepraSeal Mattor. Klart Sterila Paket med 960
11895462 Matrix™ SepraSeal Mattor. Lila Sterila Paket med 960
11805472 Matrix™ SepraSeal Mattor. Rött Sterila Paket med 960
11815472 Matrix™ SepraSeal Mattor. Gult Sterila Paket med 960
12094148 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Blått Icke-steril Paket med 960
12987365 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Klart Icke-steril Paket med 960
12997365 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Grå Icke-steril Paket med 960
12907375 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Lila Icke-steril Paket med 960
12004158 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Rött Icke-steril Paket med 960
12014158 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Gult Icke-steril Paket med 10
12927375 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Gult Icke-steril Paket med 960
11912251 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Blått Sterila Paket med 960
12947375 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Klart Sterila Paket med 960
12957375 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Grå Sterila Paket med 960
12967375 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Lila Sterila Paket med 960
12977375 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Rött Sterila Paket med 960
12987375 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Gult Sterila Paket med 960
10161293 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Naturlig Icke-steril Paket med 960
10019552 Matrix™ DuraSeal Bulkkondensatorer Naturlig Icke-steril Paket med 500
11567429 Matrix™ DuraSeal Bulkkondensatorer Naturlig Icke-steril Paket med 50
10385213 Matrix™ SepraSeal Mattor. Naturlig Icke-steril -
11826103 Matrix™ SepraSeal Mats, före splittringen Naturlig Sterila Paket med 960
10233393 Matrix™ SepraSeal Mattor. Naturlig Sterila Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Product Code. 11875462 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 4464GRY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 SEK
    1288.80 SEK / Paket med 960
    Save 176.20 SEK
    12% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Tillgodose en rad applikations- och förvaringskrav. Dessa flexibla lockalternativ möjliggör automatisk piercing, visuell identifiering och sterilitetspreferens.
Tillgodose en rad applikations- och förvaringskrav. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal rörtätningslösningar kompletterar den innovativa linjen av Thermo Scientific Matrix 2D och icke-2D kodade lagringsrör. Finns i en rad olika format för att möjliggöra automatisk piercing, visuell identifiering och sterilitetspreferens för att möta dina individuella förvaringsbehov.
Exempel på åtkomstalternativ
  • Designade för förvaring ner till -°20 C, Matrix SepraSeal-mattor finns tillgängliga i sterila, icke-sterila, solida eller fördelade, och en rad färger för snabb visuell providentifiering
  • Fasta tätningar kan tas bort för provåtkomst med Thermo Scientific Matrix SepraSeal locket borttagningsverktyg, eller kan genomborras en gång
  • För applikationer som involverar upprepad provåtkomst kan en fördelad Matrix SepraSeal genomborras av automatiserad vätskehanteringsutrustning, som kräver mycket lite tryck, samtidigt som tätningens integritet bibehålls med självtätande förslutning
  • För applikationer som kräver lagring ner °till -80 C, permanent installerade DuraSeals är ett ultrarobust SepraSeal-alternativ —som också kan användas för repetitiva piercingprocedurer
  • Matrix DuraSeals Pre-Split V-formade design styr tillförlitligt och noggrant automatiserade vätskehanteringsnålar till samma plats över flera piercingar självförseglande —design upprätthåller provets integritet och förhindrar förlust under lagring
Applikationsflexibilitet
  • Elastomer säkerställer att tätningsprestanda inte försämras, även efter flera hål i locket
  • Matrix SepraSeal rörtätningslösning erbjuder flexibiliteten hos individuella rörlock samtidigt som den ger möjlighet att applicera 96 kapslar på en gång
  • Levereras i mattor med 96 lock vardera, tätningen är säker och konsekvent varje gång när den appliceras med Thermo Scientific SuperSealer
  • Efter att SuperSealer har applicerat mattan drar du helt enkelt upp det bakre arket för att avslöja 96 individuellt förseglade —rör för applikationer där flera piercingar krävs
  • Matrix DuraSeal locksystem finns tillgängligt i bulk eller förinstallerat i ett brett utbud av våra förvaringsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produktlinje Matrix™ SepraSeal
Färg Grå
Beskrivning Mattor.
nr per ärende 10 mattor med 96 kepsar/Cs.
Sterilitet Sterila
Produkttyp Croygenic rörförslutning