Läs mer
- Home
- Products
- Speciallabbutrustning, instrument och apparater
- Mikroplatta instrumentering och utrustning
- Tätningsutrustning för mikroplattor
- Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal locksystem
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal locksystem
Produktkod. p-4531026
| Produktkod. | Produktlinje | Beskrivning | Färg | Sterilitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11373772 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Blått | Icke-steril | Paket med 960 |
| 11731218 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Klart | Icke-steril | Paket med 960 |
| 11751218 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Grå | Icke-steril | Paket med 960 |
| 11741218 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Lila | Icke-steril | Paket med 960 |
| 11711218 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Rött | Icke-steril | Paket med 960 |
| 11721218 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Gult | Icke-steril | Paket med 960 |
| 11855462 | Matrix™ SepraSeal | Mats, steril, blå | Blått | Sterila | Paket med 960 |
| 11865462 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Klart | Sterila | Paket med 960 |
| 11875462 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Grå | Sterila | Paket med 960 |
| 11895462 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Lila | Sterila | Paket med 960 |
| 11805472 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Rött | Sterila | Paket med 960 |
| 11815472 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Gult | Sterila | Paket med 960 |
| 12094148 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Blått | Icke-steril | Paket med 960 |
| 12987365 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Klart | Icke-steril | Paket med 960 |
| 12997365 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Grå | Icke-steril | Paket med 960 |
| 12907375 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Lila | Icke-steril | Paket med 960 |
| 12004158 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Rött | Icke-steril | Paket med 960 |
| 12927375 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Gult | Icke-steril | Paket med 960 |
| 11912251 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Blått | Sterila | Paket med 960 |
| 12947375 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Klart | Sterila | Paket med 960 |
| 12957375 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Grå | Sterila | Paket med 960 |
| 12967375 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Lila | Sterila | Paket med 960 |
| 12977375 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Rött | Sterila | Paket med 960 |
| 12987375 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Gult | Sterila | Paket med 960 |
| 10161293 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Naturlig | Icke-steril | Paket med 960 |
| 10019552 | Matrix™ DuraSeal | Bulkkondensatorer | Naturlig | Icke-steril | Paket med 500 |
| 10385213 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Naturlig | Icke-steril | - |
| 11826103 | Matrix™ SepraSeal | Mats, före splittringen | Naturlig | Sterila | Paket med 960 |
| 10233393 | Matrix™ SepraSeal | Mattor. | Naturlig | Sterila | Paket med 960 |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27966" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Tillgodose en rad applikations- och förvaringskrav. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal rörtätningslösningar kompletterar den innovativa linjen av Thermo Scientific Matrix 2D och icke-2D kodade lagringsrör. Finns i en rad olika format för att möjliggöra automatisk piercing, visuell identifiering och sterilitetspreferens för att möta dina individuella förvaringsbehov.
Exempel på åtkomstalternativ
- Designade för förvaring ner till -°20 C, Matrix SepraSeal-mattor finns tillgängliga i sterila, icke-sterila, solida eller fördelade, och en rad färger för snabb visuell providentifiering
- Fasta tätningar kan tas bort för provåtkomst med Thermo Scientific Matrix SepraSeal locket borttagningsverktyg, eller kan genomborras en gång
- För applikationer som involverar upprepad provåtkomst kan en fördelad Matrix SepraSeal genomborras av automatiserad vätskehanteringsutrustning, som kräver mycket lite tryck, samtidigt som tätningens integritet bibehålls med självtätande förslutning
- För applikationer som kräver lagring ner °till -80 C, permanent installerade DuraSeals är ett ultrarobust SepraSeal-alternativ —som också kan användas för repetitiva piercingprocedurer
- Matrix DuraSeals Pre-Split V-formade design styr tillförlitligt och noggrant automatiserade vätskehanteringsnålar till samma plats över flera piercingar självförseglande —design upprätthåller provets integritet och förhindrar förlust under lagring
Applikationsflexibilitet
- Elastomer säkerställer att tätningsprestanda inte försämras, även efter flera hål i locket
- Matrix SepraSeal rörtätningslösning erbjuder flexibiliteten hos individuella rörlock samtidigt som den ger möjlighet att applicera 96 kapslar på en gång
- Levereras i mattor med 96 lock vardera, tätningen är säker och konsekvent varje gång när den appliceras med Thermo Scientific SuperSealer
- Efter att SuperSealer har applicerat mattan drar du helt enkelt upp det bakre arket för att avslöja 96 individuellt förseglade —rör för applikationer där flera piercingar krävs
- Matrix DuraSeal locksystem finns tillgängligt i bulk eller förinstallerat i ett brett utbud av våra förvaringsrör
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Matrix™ SepraSeal |
| Färg | Blått |
| Beskrivning | Mattor. |
| nr per ärende | 960/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produkttyp | Croygenic rörförslutning |