Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ Engångsslangpatroner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Slangkassetter; Liten borrning
Slangkassetter; Standardborrning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Eliminera behovet av service eller kalibrering med Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ Engångsslangpatroner. Dessa patroner dispenserar allt från känsliga cellulära material till högt ångtrycksvätskor. De är försteriliserade och kan enkelt och snabbt bytas ut.
Funktioner
- Engångs, bestrålade, förkalibrerade slangar
- Munstycke med standardhål: för volymer över 20μ L, och 6 till 96-brunnars plattfyllning
- Munstycke med litet hål: för lägre volym (1.0μ L och högre) applikationer
- Rostfritt stål, PTFE-belagd: för användning med viskösa vätskor, 6 till 384-brunnars dispensering och lågprofilplattor
Innehåller:
5 patroner per fodral
Kompatibel med:
WellMate basenhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Engångsslangkassett |
| Beskrivning | Slangkassetter; Liten borrning |
| Material | PTFE |
| Volym (metrisk) | >1μ L |
| Kvantitet | 5/Cs. |