Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ Engångsslangpatroner
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4528583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Slangkassetter; Liten borrning
Slangkassetter; Standardborrning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10707234
Brand: Thermo Scientific™ 20130001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera behovet av service eller kalibrering med engångsslangpatroner. Dessa patroner dispenserar allt från känsliga cellulära material till högt ångtrycksvätskor.
Eliminera behovet av service eller kalibrering med Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ Engångsslangpatroner. Dessa patroner dispenserar allt från känsliga cellulära material till högt ångtrycksvätskor. De är försteriliserade och kan enkelt och snabbt bytas ut.
Funktioner
  • Engångs, bestrålade, förkalibrerade slangar
  • Munstycke med standardhål: för volymer över 20μ L, och 6 till 96-brunnars plattfyllning
  • Munstycke med litet hål: för lägre volym (1.0μ L och högre) applikationer
  • Rostfritt stål, PTFE-belagd: för användning med viskösa vätskor, 6 till 384-brunnars dispensering och lågprofilplattor
Innehåller:
5 patroner per fodral
Kompatibel med:
WellMate basenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Engångsslangkassett
Beskrivning Slangkassetter; Standardborrning
Material PTFE
Volym (metrisk) >20μ L
Kvantitet 5/Cs.