Läs mer
Brady™ Matte Finish Nylon Cloth Labels
Produktkod. 11524074
Change view
Form:
Rektangel med rundade hörn
Rund
Beskrivning:
9,53 mm i diameter
9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Form Beskrivning unitSize
11524074 Rund 9,53 mm i diameter Varje
12830059 Rektangel med rundade hörn 9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11524074 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114860
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Matte Finish Nylon Cloth Labels
  • Made from polyester
  • Matt finish
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Beskrivning 9,53 mm i diameter
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White
Avsluta Matte
Material Nylon Cloth
Produkttyp Label
Etiketter per rad 1
Form Rund
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (metrisk) 9.53 mm