Läs mer
Brady™ Matte Finish Nylon Cloth Labels
Form:
Rektangel med rundade hörn
Rund
Beskrivning:
9,53 mm i diameter
9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Matte Finish Nylon Cloth Labels
- Made from nylon cloth
- Available in rectangle and circle shapes
- Matt finish
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm i diameter |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Material | Nylon Cloth |
| Produkttyp | Printer Labels |
| För användning med (applikation) | Centrifuge, Eppendorf and PCR Tubes, Vials and Tubes, Vial Tops, Conical and Large Tubes |
| Etiketter per rad | 1 |
| Form | Rektangel med rundade hörn |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to +90°C |
| Visa mer |