Läs mer
Brady™ Matt polyester RFID kemikaliebeständiga glidetiketter
Produktkod. 17445993
Färg:
Vitt
Produktkod. 17445993
Brand: Brady™ 309083
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
UHF RFID-etiketter för användning på medicinska objektglas.
  • För användning inom läkemedelsindustrin och sjukvården
  • Designad för användning på medicinska objektglas i laboratoriemiljö
  • Ytmaterial av polyesteretikett med chip bunden till aluminiumantenn med anisotropiskt ledande filmlim
  • Lämplig för termisk överföringsutskrift, inklusive RFID-kodning
  • Etiketter är utvändigt lindade och 100 % inspekterade, 500 bra RFID-etiketter per rulle med dåliga etiketter märkta
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) RFID-märkning, vård- och sjukhusmärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) Sato CL4NX Plus industriell etikettskrivare, Zebra™ ZT411 industriell etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Antal per förpackning 500 Labels/Roll
Kvantitet 500 etiketter
Temperaturområde (engelska) -112°F to 212°F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0.0114 in.
Tjocklek (metrisk) 0.29 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 20 mm
Mått (LxB) 16 x 24 mm
Längd (engelska) 0.63 in.
Bredd (engelska) 0.94 in.
Bredd (metrisk) 24 mm
Höjd (engelska) 0.63 in.
Höjd (metrisk) 16 mm
Alternativt artikelnummer THT-UHF-481-24x16