Läs mer
Mavacamten, MedChemExpress
Beskrivning
Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mavacamten |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1642288-47-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H19N3O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MYK461 SAR439152 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (304.87 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |