missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mavacamten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mavacamten |
| CAS | 1642288-47-8 |
| Molekylformel | C15H19N3O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(1-Methylethyl)-6-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, (S)-3-Isopropyl-6-[(1-phenylethyl)amino]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-{[(1S)-1-Phenylethyl]amino}-3-(propan-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, MYK 461, MYK-461, SAR 439152 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O2/c1-10(2)18-14(19)9-13(17-15(18)20)16-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-11,16H,1-3H3,(H,17,20)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | C(C)(C)N1C(=O)C=C(N[C@@H](C)C2=CC=CC=C2)NC1=O |
| IUPAC-namn | (S)-3-isopropyl-6-((1-phenylethyl)amino)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vikt | 273.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?