missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mavoglurant racemate, MedChemExpress

Produktkod. 16430236
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16430236 2 mg -
16408997 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16430236 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15257A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Mavoglurant racemate (AFQ-056 racemate) is the racemate of Mavoglurant. Mavoglurant is a novel, non-competitive mGlu5 receptor antagonist.

Mavoglurant racemate (AFQ-056 racemate) is the racemate of Mavoglurant. Mavoglurant is a novel, non-competitive mGlu5 receptor antagonist.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mavoglurant racemate
CAS 1636881-61-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H23NO3
Kvantitet 2 mg
Synonym AFQ-056 racemate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (159.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CC[C@@]2([H])[C@@](C#CC3=CC=CC(C)=C3)(O)CCC[C@@]12[H])OC
Molekylvikt (g/mol) 313.39
Formel vikt 313.39
Procent renhet 98.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.