Läs mer
Invitrogen™ MAX Efficiency™ Transformationsreagens för alger
Produktkod. 15405893
Change view
Kvantitet:
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405893 40 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15405893 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A24229
 Begränsad artikel
I lager
En buffert som förbättrar transformationseffektiviteten för flera stammar av Chlamydomonas -arter
MAX Efficiency™ Transformation Reagent for Algae är en buffert som förbättrar transformationseffektiviteten för flera stammar av Chlamydomonas -arter. Ett av de största hindren i forskning och utveckling med Chlamydomonas har varit införandet av exogent DNA i Chlamydomonas stammar på grund av stela cellväggar. Metoder såsom omröring av glaspärlor, elektroporering och mikropartikelbombardement är tillgängliga men resulterar ofta i låg omvandlingseffektivitet.
MAX Efficiency™ Transformationsreagens för alger ökar permeabiliteten hos Chlamydomonas cellvägg och underlättar ökad leverans av DNA till cellkärnan genom elektroporering. Odla helt enkelt Chlamydomonas- cellerna till tidig log-fas, skörd genom centrifugering och tvätta två gånger med MAX Efficiency™ Transformationsreagens före elektroporering. Hittills har vi sett> 200-faldig ökning av transformationseffektivitet jämfört med tidigare rekommenderade förhållanden i 10 olika Chlamydomonas- stammar, inklusive vildtyp och mutanter, med användning av cirkulärt eller linjärt DNA, såväl som PCR-fragment.
  • Få> 1000 transformanter/μ g DNA för cellväggs(+) stammar
  • Få> 100 transformanter/μ g DNA för cellväggs(-) stammar
  • Transformera cirkulära eller linjära DNA- eller PCR-fragment
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Chlamydomonas
Innehåll och lagring Innehåller:
1 flaska Transformation Reagent, 250 ml
Uttryckssystem Alger
För användning med (applikation) Gelelektrofores
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje GeneArt
Produkttyp Transformationsreagens
Kvantitet 40 reaktioner
Urvalsagent (eukaryot) Hygromycin