Läs mer
Emma Safety Footwear Max MF Safety Shoes
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Microfber construction
- TPU GripForce™ Easy Twist Outsole
- Metal-free
- Chrome-free lining
- 3M™ Reflective Striping
- ESD certified
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Black |
| Design | Max MF |
| Liner material | Hydro-Tec™ Antibacterial |
| Material | Microfiber |
| Storlek | 43 |
| Tåmaterial | Composite |