Läs mer
Brannan Max Min Digital Reading Thermometer For Batch Sampling
Beskrivning
- Maximum and minimum temperature recording feature with high/low temperature alarm settings
- Maximum and minimum recording facility
- Internal temperature range: -10°C to +50°C
- External temperature range: -50°C to +70°C
- Switchable between Celsius and Fahrenheit
- Main body includes magnet, clip and stand
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskstorlek | 30 mL |
| Certifikat och efterlevnad | CE/RoSH/WEEE |
| Mått (L x B x H) | 6.3 x 1.5x 6.3 cm |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med (applikation) | Monitor Sample Temperatures in Controlled Storage |
| Inkluderar | 30 mL Polypropylene Bottle |
| Längd (engelska) Kabel | 2 m |
| Längd (metrisk) | 6.3 cm |
| Material | ABS Plastic |
| Upplösning | 0.1°C |
| Visa mer |