Läs mer
Brannan Max. och Min. Rumstermometer och Hygrometer
Produktkod. 17801287
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17801287 -10 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 17801287 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 12/437/3
I lager
Termometer och Hygrometer med automatisk återställning max. och min. och skrivbordsställ
  • Temperatur- och luftfuktighetsavläsning
  • Max. och min. avläsningar med automatisk återställning
  • Stor färg LCD
  • Temperaturområde -10 till +50 °C
  • Luftfuktighetsområde 10 till 90%RH
  • Lättläst komfortsymbol
  • Celsius och Fahrenheit omkopplingsbar
  • Hängkrok och skrivbordsställ
  • Batteri ingår
Specifikationer
Typ Digital termohygrometer
Fuktighetsområde 10 till 99 %
Upplösning 0,1 °C/1%RH
Noggrannhet Fuktighet± 5%RH mellan 30 och 60%RH, annars± 8% RH
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +50 °C
Temperaturnoggrannhet Temperatur± 17 °C mellan 0 och 40 °C, annars±° C
Larmtyper Lättläst komfortsymbol
Batterityp AAA
Visningstyp Stor färg-LCD
Minne Max. och Min. Läsning, med 24 timmar. Automatisk återställning
Mått (L x B x H) 74 x 19.5 x 94 mm
För användning med (applikation) Mäter temperatur och luftfuktighet
Inkluderar Batteri och instruktioner