Läs mer
Fisherbrand™ Max Mono II Monocular Biological Microscope
Okular:
10X/18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reversed 4-position turret for easy access to stage
- With carrying handles
- Full mechanical stage
- Pre-centered Abbe condenser
- With three achromatic objectives – 4x, 10x, 60x
- 20W illumination and comes with a blue filter and dust cover
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Abbe |
| Okular | 10X/18 mm |
| Huvud stil | Rotating |
| Typ av belysning | Halogen |
| Modell | Max Mono II |
| Måltyper | Achromatic |
| Elektriska krav | 220/240 V 50/60 Hz |
| Spänning | 220/240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |