Beskrivning
The Max Rainbow Fluorescent Particles are designed to ensure optimal flow cytometer alignment
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C in the dark. |
| Formatera | Deionized water, 0.01% NP-40 |
| Konserveringsmedel | 0.02% Sodium Azide |
| Kvantitet | 2 ml |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry |
| Produktlinje | Novus |