Läs mer
Maxacalcitol-d6, MedChemExpress
Produktkod. 16449047
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16449047 5 mg 5mg
16411509 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16449047 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15329
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Maxacalcitol-D6 is the deuterated form of Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol), which is a non-calcemic vitamin D3 analog and VDR ligand of VDR-like receptors.
Maxacalcitol-D6 is the deuterated form of Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol), which is a non-calcemic vitamin D3 analog and VDR ligand of VDR-like receptors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maxacalcitol-d6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C26H36D6O4
Färg White
LEDER O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](OCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvikt (g/mol) 424.65
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 424.65
Procent renhet 96.8%