Läs mer
Maxacalcitol, MedChemExpress
Produktkod. 16441919
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16441919 1 mg -
16428038 10 mg -
16423746 25 mg 25mg
16420498 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16441919 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32339
MedChemExpress Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.
Maxacalcitol (22-Oxacalcitriol) is non-calcemic vitamin D3 analog and ligand of VDR-like receptors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maxacalcitol
CAS 103909-75-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H42O4
Kvantitet 1 mg
Synonym 22-Oxacalcitriol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (238.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](OCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O
Molekylvikt (g/mol) 418.61
Formel vikt 418.61
Procent renhet 96.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism