Läs mer
SICCO Maxi 2-Desiccator
Beskrivning
- Aluminiumram med paneler av akrylglas, två fack och två dörrar, inklusive fyra hyllor i rostfritt stål, två brickor och två hygrometrar, fyra hjul, användbara med upp till 8 hyllor per fack.
- Förstärkt aluminiumram med akrylpaneler
- Två dörrar med magnetisk lås och cirkulär gummitätning
- Fyra hjul (två av hjulen med bromsar)
- Lättlästa elektroniska hygrometrar
- Hyllor med variabel höjd i rostfritt stål
- Teleskopiska hyllor
- Torkmedelsbricka
Specifikationer
Specifikationer
| Skåp stil | Frontmatad |
| Produkttyp | Icke-vakuum Desiccator |
| Volym (metrisk) | 156 l |
| Mått (D x B x H) Inredning | 560 x 1150 x 580 mm |
| Vikt (metrisk) | 34 kg |