Läs mer
Fisherbrand™ Maxi Box Insatser
Produktkod. 12397167 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12397167 40 mm Varje
1 options
Produktkod. 12397167
Beräknad leverans: 11-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unika Cleaver strålskärmande insatser för maxiboxar.
  • Cleaver strålskärmande insatser.
  • Olika insatser för att passa in i Maxi-lådor
  • 40 mm (höjd) x 160 mm (bredd)
Specifikationer
För användning med (utrustning) För Maxi Boxar
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp Infoga
Bredd (metrisk) 160mm