Beskrivning
- Investera i utrustning som håller – vår robusta centermatningsdispenser är designad för att klara de tuffaste miljöerna.
- Enkel rengöring sparar tid och håller din arbetsplats hygienisk.
- Skydda påfyllningar från smuts och minska avfallsnivåerna med denna dispensers stänksäkra huv.
- Säkerställ enkel användning och låg underhåll med enhandsdosering, hög kapacitet och enkel påfyllning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Centermatningstorkare |
| Färg | Translucent Blue |
| Alternativt artikelnummer | 7322540430936 |
| Mått (L x B x H) | 32.8 x 30.2 x 44.7 cm |
| Längd (metrisk) | 32.8 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.2 cm |
| Höjd (metrisk) | 44.7 cm |
| Håller | Våtservetter |
| Material | Plast |
| Montering | Väggfäste |
| Visa mer |