Läs mer
Tork Maxi Centrefeed-dispenser
Produktkod. 30243810 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Red, Smoke
Translucent Blue
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30243810 Red, Smoke
30057826 Translucent Blue
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30243810 Leverantör Tork Leverantörsnummer 653008
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Tork Maxi Centerfeed Dispenser i Performance Design möjliggör effektivitet och gör det snabbare att få det nödvändiga pappret med en optimerad enhandsutdelning. Rätt kombination av dispenser och torkare ökar produktiviteten samtidigt som din totala kostnad minskas.
  • Investera i utrustning som håller – vår robusta centermatningsdispenser är designad för att klara de tuffaste miljöerna.
  • Enkel rengöring sparar tid och håller din arbetsplats hygienisk.
  • Skydda påfyllningar från smuts och minska avfallsnivåerna med denna dispensers stänksäkra huv.
  • Säkerställ enkel användning och låg underhåll med enhandsdosering, hög kapacitet och enkel påfyllning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Centermatningstorkare
Färg Red, Smoke
Alternativt artikelnummer 7322540430332
Mått (L x B x H) 32.8 x 30.2 x 44.7 cm
Längd (metrisk) 32.8 cm
Bredd (metrisk) 30.2 cm
Höjd (metrisk) 44.7 cm
Håller Våtservetter
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsedd lock
Modell Prestanda
Kvantitet 1 st.