Läs mer
Fisherbrand™ Maxi horisontellt gelsystem
Produktkod. 11843303 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Enheten håller:
Upp till 550 prover
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Enheten håller Förpackningsstorlek
11843303 Upp till 550 prover Varje
1 options
Produktkod. 11843303
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar 200 x 100 mm och 200 x 200 mm gelbrickor. Fisherbrand™ Maxi Horizontal Gel System är primärt utformat för att separera ett stort antal prover från PCR eller kloning.
  • Levereras med 200 x 100 mm och 200 x 200 mm gelbrickor
  • 200 x 250 mm finns också
  • Kör upp till 550 prover
  • Låga buffertvolymer
  • Idealisk för längre separationer
  • Injektionsgjuten
  • I första hand utformad för att separera ett stort antal prover från PCR eller kloning.
Specifikationer
Enheten håller Upp till 550 prover
För användning med (utrustning) 200 x 250 mm gelbrickor
Inkluderar 200 x 100 mm och 200 x 200 mm gelbrickor