Beskrivning
- Kraftfull magnetomrörare utan värmefunktion
- Omröringsmängd upp till 150 L (H2O )
- Platt, robust hölje i rostfritt stål
- Ej låsande motor
- Steglöst variabel hastighet
- Digital LED-hastighetsdisplay
- Timer (0 till 56 min) eller kontinuerlig drift
- Integrerad USB och RS 232-gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0 till 600 rpm |
| Kapacitet | 150 l |
| Mått (L x B x H) | 505 x 110 x 585 mm |
| Toppplattans yta (metrisk) | 500 x 500 mm |
| Elektriska krav | 50/60 Hz, 35 W |
| Färg | Blå, Silver |
| Timer | 0 till 56 min. |
| Vikt (metrisk) | 21.36 kg |