Läs mer
Fisherbrand™ Maxi pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11648138 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
1000 till 5000μ L
250 till 2500μ L
500 till 2500μ L
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11648138
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med pipetter med stor volym
  • Designad för användning vid överföring av stor provvolym
  • Avancerad formningsteknik säkerställer att spetsarna är raka
  • Alternativ till serologiska pipetter
  • Icke steril; certifierad av oberoende laboratorium för att vara RNase-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 000μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 4,75 tum.
Längd (metrisk) 150 mm
Formatera Bulk
Tipsstil Universell, Makro
För användning med (utrustning) Eppendorf Research, Jencons Sealpette, Genemate ISC Bio Express
Graderad Nej