Läs mer
Fisherbrand™ Maxi pipettspetsar
Produktkod. 11917754 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
1000 till 5000μ L
250 till 2500μ L
500 till 2500μ L
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11917754 1000 till 5000μ L Paket med 250
11512823 1000 till 5000μ L Paket med 500
11937754 1 till 5 ml Paket med 250
17650627 1 till 5 ml Paket med 250
11997744 500 till 2500μ L Paket med 500
11648138 5 000μ L Paket med 250
11987744 250 till 2500μ L Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11917754
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med pipetter med stor volym
  • Designad för användning vid överföring av stor provvolym
  • Avancerad formningsteknik säkerställer att spetsarna är raka
  • Alternativ till serologiska pipetter
  • Icke steril
  • Certifierad av oberoende laboratorium för att vara RNase-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 till 5000μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 4,6 tum.
Längd (metrisk) 117 mm
Formatera Bulk
Tipsstil Makro
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman
Graderad Nej