Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 5 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 12.9 cm |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Universell, Makro |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Elite, Fisherbrand II, Thermo Scientific |
| Material | Polypropen |