Läs mer
Fisherbrand™ Maxi pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11997744 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
1000 till 5000μ L
250 till 2500μ L
500 till 2500μ L
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11997744
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med pipetter med stor volym
  • Designad för användning vid överföring av stor provvolym
  • Avancerad formningsteknik säkerställer att spetsarna är raka
  • Alternativ till serologiska pipetter
  • Icke steril
  • Certifierad av oberoende laboratorium för att vara RNase-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 500 till 2500μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 115 mm
Formatera Bulk
Tipsstil Makro
För användning med (utrustning) Eppendorf Reference, Socorex
Graderad Nej