Beskrivning
För användning med pipetter med stor volym
- Designad för användning vid överföring av stor provvolym
- Avancerad formningsteknik säkerställer att spetsarna är raka
- Alternativ till serologiska pipetter
- Icke steril; certifierad av oberoende laboratorium för att vara RNase-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 5 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 12.9 cm |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Universell, Makro |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Elite, Fisherbrand II, Thermo Scientific |
| Material | Polypropen |