Läs mer
Sampling Systems™ MaxiCorer
Produktkod. 15839391 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
200 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839391
Brand: Sampling Systems™ 7010A01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har ett långt böjt blad som är idealiskt för användning med pulver och granulat samt för halvfasta material som ost och tjockt fett. Sampling Systems™ MaxiCorer kan användas som provtagare eller för utmatning av små mängder produkt.
  • 316L rostfritt stål
  • Högkvalitativ ljus polsk finish
  • Sprickfri konstruktion
  • Vrid handtaget när provtagaren trycks in i produkten för att skära ut en provtagare
  • Ta bort provtagaren för att extrahera provet
Specifikationer
Produkttyp Corer
Material Rostfritt stål (316L)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) yttre topp 25 mm
Längd (metrisk) 300 mm totalt
Längd (metrisk) kniv 200 mm
Längd (metriskt) handtag 100 mm