Läs mer
3M™ Maxim™ DX Safety Glasses
Handla allt 3M Produkter
Linsfärg:
Clear
Shade 3
Shade 5
Ram färg:
Black, Gray
Blue, Gray
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Safety spectacles with aspherical lens for 180° of Pure Vision and superior eye coverage
- DX coating provides enhanced anti-scratch and anti-fog protection
- Spectacles with ventilation channel across the lens to minimize misting
- Design provides excellent coverage and good field of vision
- Pliable, adjustable nose-pads and a 'soft-touch' brow guard
- Adjustable temple lengths and pantoscopic (angle) adjustments
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166: EN 169 |
| Linstyp | DX |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety glasses |
| För användning med (applikation) | Construction |
| Ram färg | Blue, Gray |
| Linsmaterial | Polycarbonate |