Läs mer
3M™ Maxim Series Polycarbonate Lens Safety Goggles
Produktkod. 12632615 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsfärg:
Amber
Bronze
Clear
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg unitSize
12632615 Amber Varje
12632545 Clear Varje
12622605 Bronze Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12632615 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7010045727
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166: 2001
Linsbeläggning Anti-fog, Scratch-resistant
Linsfärg Amber
Produkttyp Safety goggles
För användning med (applikation) Production and processing
Ram färg Black
Antal per förpackning 1 Ea.
Material Polycarbonate