Läs mer
3M™ Maxim Series Polycarbonate Lens Safety Goggles
Produktkod. p-8006595 Handla allt 3M Produkter
Linsfärg:
Amber
Bronze
Clear
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12632545
Brand: 3M™ 7010045682
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166: 2001
Linsbeläggning Anti-fog, Scratch-resistant
Linsfärg Clear
Produkttyp Safety goggles
För användning med (applikation) Construction
Ram färg Black
Antal per förpackning 1 Ea.
Material Polycarbonate