Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR
Produktkod. 10282650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med dsDNase
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10282650 Endast sats 50 reaktioner 50 reaktioner
10334500 Endast sats 200 reaktioner 200 reaktioner
15279064 Kit med dsDNase 50 reaktioner 50 reaktioner
15273796 Kit med dsDNase 200 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10282650 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4140.00 SEK
    3353.65 SEK / 50 reaktioner
    Save 786.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR, tillgängligt med eller utan dsDNase, är ett bekvämt system optimerat för cDNA-syntes i tvåstegs kvantitativa RT-PCR (RT-qPCR) applikationer.
De Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR, tillgängligt med eller utan dsDNase, är ett bekvämt system optimerat för cDNA-syntes i tvåstegs kvantitativa RT-PCR (RT-qPCR) applikationer. Det ger ett dramatiskt förenklat arbetsflöde som kombinerar genomisk DNA-eliminering och cDNA-syntes i en-rörsprocedur. Dessa cDNA-syntessatser används Maxima Motsatt Transcriptase (RT), ett avancerat enzym som härrör från in vitro-utveckling av M-MuLV RT. Enzymet har hög termostabilitet, robusthet och ökad cDNA-synteshastighet jämfört med vildtyp M-MuLV RT.
De Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR är kapabel till reproducerbar cDNA-syntes från ett brett spektrum av totala RNA-mängder (1 pg till 5μ g) vid förhöjda temperaturer (42 –65 °C). Syntesreaktionen kan fullbordas på 15 30 –minuter. Komponenter i Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR är förblandade för att spara tid och för att minska risken för pipetteringsfel.
De Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR med dsDNase innehåller också ett nytt dubbelsträngat specifikt DNas konstruerat för att ta bort kontaminerande genomiskt DNA från RNA-preps på två minuter utan att skada kvaliteten eller kvantiteten av RNA. Mycket specifik aktivitet mot dubbelsträngat DNA säkerställer att enkelsträngat DNA (såsom cDNA och primrar) inte klyvs och dsDNas-behandlat RNA kan direkt tillsättas för omvänd transkription.
Funktioner av Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR inkluderar:
• Höga utbyten av fullängds-cDNA upp till 20 kb
• Effektiv cDNA-syntes vid brett temperaturområde (42 65 –C)°
• Ökad synteshastighet fullständig cDNA-—syntes på 15 30 minuter–
• Hög sensitivitet och specificitet
• Integrerat steg för borttagning av gDNA med dsDNase-kit
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase innehåller:
• Maxima Enzymmix
• 5X reaktionsblandning
• nukleasfritt vatten
Kit med dsDNase innehåller också
• dsDNas
• 10X dsDNase Buffer
Applications 2-
•stegs RT-PCR
• 2-stegs RT-qPCR
Ytterligare information om reaktionskomponenter The
Maxima Enzym Mix innehåller Maxima Motsatt Transcriptase och RiboLock RNas-hämmare. Den rekombinanta RiboLock RNase Inhibitor skyddar effektivt RNA-mallar från nedbrytning av RNaser A, B och C vid temperaturer upp till °55 C.
5X Reaction Mix innehåller de återstående reaktionskomponenterna: reaktionsbuffert, dNTPs, oligo(dT)18 och slumpmässiga hexamerprimrar. Nukleasfritt vatten tillhandahålls för reaktionsinställning och utspädning av prov-RNA.
Frånvaron av endo- och exo-deoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser har bekräftats genom lämpliga kvalitetstester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
• Maxima Enzymmix
• 5X reaktionsblandning
• Nukleasfritt vatten Förvara
på– 20 °C.
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C till 55 °C
Kvantitet Varje
Omvänt transkriptas Maxima
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 20 kb
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Endast sats