Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Produktkod. 15686019 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med dsDNase
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15686019 Endast sats 200 reaktioner 200 reaktioner
15676019 Endast sats 50 reaktioner 50 reaktioner
15696019 Kit med dsDNase 50 reaktioner 50 reaktioner
15606029 Kit med dsDNase 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15686019 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer M1662
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, tillgänglig med eller utan dsDNas, tillhandahåller alla cDNA-syntesreaktionskomponenter i en bekväm mastermix med ett rör.
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, tillgänglig med eller utan dsDNas, tillhandahåller alla cDNA-syntesreaktionskomponenter i en bekväm mastermix med ett rör. Den är optimerad för högeffektiv cDNA-syntes för tvåstegs kvantitativ RT-PCR (RT-qPCR)-applikationer och reproducerbar cDNA-syntes vid förhöjda temperaturer (50 65 –C) °inom 30 minuter.
Mastermixen innehåller Maxima H minus Reverse Transcriptase (RT) och RiboLock RNase-hämmare. Maxima H Minus RT är ett avancerat enzym som härstammar från M-MuLV RT genom in vitro-evolution. Enzymet har hög termostabilitet, robusthet, processivitet, ökad cDNA-synteshastighet och brist på RNas-H-aktivitet. Den rekombinanta RiboLock RNase-hämmaren skyddar effektivt RNA-mallen från nedbrytning av RNaserna A, B och C vid temperaturer upp till 55 °C. Masterblandningen innehåller också reaktionsbuffert, dNTP:er, oligo (dT)18 och slumpmässiga hexamerprimers. Ett separat rör med No-RT kontrollmix finns också för bekväm RT-negativkontroll.
Båda kiten kan reproducera cDNA-syntes vid förhöjda temperaturer (50 °C –, 65 °C). Syntesreaktionen är vanligtvis klar på 15 ––30 minuter. Den inkluderade dubbelsträngsspecifika DNas i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med dsDNas möjliggör borttagning av genomiskt DNA från RNA-prover på två minuter utan att påverka kvaliteten eller mängden RNA. Denna dsDNase finns också tillgänglig separat (Cat. Nej. EN0771).
Funktioner i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix inkluderar:
  • Enrörs-mastermix hjälper till att minska pipetteringsstegen och förbättrar konsekvensen i RT-qPCR-resultaten
  • Ökad RT-effektivitet över ett brett spektrum av ingående RNA-mängder och genmål
  • Hög termostabilitet för att möjliggöra RT-reaktioner vid 50 ––65 °C temperaturområde
  • Integrerat steg för genomisk DNA-borttagning från RNA-prover (Maxima H minus cDNA Synthesis Master Mix med endast dsDNas)
  • Fulllängds cDNA-syntes för långa transkript och ORF:er
  • Omvänd transkription vid förhöjda temperaturer för att minska effekterna av sekundär struktur
  • cDNA-kloning och konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkelcell RNA-seq bibliotekförberedelse
  • Isoform- och transkriptkaraktärisering
  • Mallväxlingsbaserad fulllängds RNA-seq
Ytterligare information om reaktionskomponenter
  • No RT control mix innehåller alla komponenter i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix förutom RT. Förekomsten av en PCR-produkt i No RT-kontrollreaktionen indikerar att reaktionen är kontaminerad med DNA. För att ytterligare förbättra effektiviteten av genomisk DNA-eliminering, inkubation av mall RNA med dsDNase (Cat. Nej. EN0771) rekommenderas starkt.
  • Nukleasfritt vatten tillhandahålls för reaktionsuppbyggnad och utspädning av prov-DNA. Avsaknaden av exodeoxyribonuklaser, ribonuklaser och fosfataser har bekräftats genom lämpliga kvalitetstester.
  • För att ytterligare förbättra effektiviteten i eliminering av genomiskt DNA rekommenderas mall-RNA-inkubation med den inkluderade dsDNasen starkt. (Maxima H minus cDNA Synthesis Master Mix med endast dsDNase)
  • DsDNase används för snabb och säker borttagning av kontaminerande genomiskt DNA från RNA-prover. dsDNas inaktiveras lätt med måttlig värmebehandling (55 °C). Det möjliggör ett dramatiskt förenklat arbetsflöde som kombinerar genomisk DNA-eliminering och cDNA-syntes till en enrörsprocedur. (Maxima H minus cDNA Synthesis Master Mix med endast dsDNase)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X
Innehåll och lagring
• Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix (1 x 800μ L)
• Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix 'No RT' Control (1 x 200μ L)
• Nukleasfritt vatten (1 x 1,25 ml)
Butik på– 5 till– 30 °C.
Formatera mastermix
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet Varje
Omvänt transkriptas Maxima H Minus
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Förblandade komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 20 kb
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Endast sats