Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Dubbelsträngad cDNA Synthesis Kit
Produktkod. 13293159
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13293159 10 reaktioner 10 reaktioner
16652247 50 reaktioner -
17164891 200 reaktioner 200 reaktioner
15707536 10 reaktioner 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 13293159 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. K2561
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
First Strand Enzyme Mix, 4X First Strand Reaction Mix, Second Strand Enzyme Mix, 5X Second Strand Reaction Mix, 0,5 M EDTA ( pH 8,0), RNase I (10 u/μ L), kontroll-RNA (μ0,5 g/μ L), Oligo(dT) 18 Primer, 100 μM, 0,5 μg/μ L, Random Hexamer Primer, 100 μM, 0,2 μg/μ L, Vatten, nukleasfritt, detaljerat protokoll
De Thermo Scientific Maxima H Minus dubbelsträngat cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av dubbelsträngat cDNA från totalt RNA eller mRNA.
Thermo Scientific Maxima H Minus dubbelsträngat cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av dubbelsträngat cDNA från totalt RNA eller mRNA. Första och andra strängens cDNA-syntesreaktioner utförs i samma rör utan behov av mellanliggande organisk extraktion eller etanolutfällningssteg. Detta bekväma enkelrörsformat påskyndar syntesproceduren och maximerar cDNA-återvinningen. Satsen innehåller färdigblandade komponenter för att minska antalet pipetteringssteg som krävs för att slutföra proceduren.
Första och andra strängens cDNA-syntesreaktioner utförs i samma rör utan behov av mellanliggande organisk extraktion eller etanolutfällningssteg. Detta bekväma enkelrörsformat påskyndar syntesproceduren och maximerar cDNA-återvinningen. Satsen innehåller färdigblandade komponenter för att minska antalet pipetteringssteg som krävs för att slutföra proceduren.
Funktioner av Maxima H Minus Dubbelsträngad cDNA Synthesis Kit inkluderar:
  • Effektiv syntes av fullängds dubbelsträngat cDNA
  • Snabb —procedur klar på mindre än två timmar
  • Bekväm —förblandade komponenter
  • Komplett —inkluderar alla primrar, kontroller och resterande RNA-borttagningsreagenser
Användningsområden
  • Fullängds dubbelsträngad trubbig cDNA-syntes för kloning
  • Dubbelsträngad cDNA-bibliotekskonstruktion
Order Info
Beställningar som görs måndag till onsdag skickas nästa dag; Torsdag- och fredagsbeställningar skickas följande måndag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formatera 10 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 50° -55° C
Produktlinje Maxima
Produkttyp cDNA Synthesis Kit
Kvantitet 10 reaktioner
Omvänt transkriptas Maxima H Minus
För användning med (applikation) Kloning
Slutlig produkttyp Dubbelsträngat cDNA
Antal reaktioner 10 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Provtyp RNA
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA