Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Dubbelsträngad cDNA Synthesis Kit
Produktkod. p-7188045
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16652247 50 reaktioner -
17164891 200 reaktioner 200 reaktioner
13293159 10 reaktioner 10 reaktioner
15707536 10 reaktioner 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16652247 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K2562
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific Maxima H Minus dubbelsträngat cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av dubbelsträngat cDNA från totalt RNA eller mRNA.
Thermo Scientific Maxima H Minus dubbelsträngat cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av dubbelsträngat cDNA från totalt RNA eller mRNA. Första och andra strängens cDNA-syntesreaktioner utförs i samma rör utan behov av mellanliggande organisk extraktion eller etanolutfällningssteg. Detta bekväma enkelrörsformat påskyndar syntesproceduren och maximerar cDNA-återvinningen. Satsen innehåller färdigblandade komponenter för att minska antalet pipetteringssteg som krävs för att slutföra proceduren.
Första och andra strängens cDNA-syntesreaktioner utförs i samma rör utan behov av mellanliggande organisk extraktion eller etanolutfällningssteg. Detta bekväma enkelrörsformat påskyndar syntesproceduren och maximerar cDNA-återvinningen. Satsen innehåller färdigblandade komponenter för att minska antalet pipetteringssteg som krävs för att slutföra proceduren.
Funktioner av Maxima H Minus Dubbelsträngad cDNA Synthesis Kit inkluderar:
  • Effektiv syntes av fullängds dubbelsträngat cDNA
  • Snabb —procedur klar på mindre än två timmar
  • Bekväm —förblandade komponenter
  • Komplett —inkluderar alla primrar, kontroller och resterande RNA-borttagningsreagenser
Användningsområden
  • Fullängds dubbelsträngad trubbig cDNA-syntes för kloning
  • Dubbelsträngad cDNA-bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -25 °C till -15 °C
Formatera 50 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 50 °C till 55 °C
Produktlinje Maxima
Produkttyp cDNA Synthesis Kit
Kvantitet 50 reaktioner
Omvänt transkriptas Maxima H Minus
För användning med (applikation) Kloning
Slutlig produkttyp Dubbelsträngat cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Provtyp RNA