Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit
Produktkod. 10338179 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med dsDNase
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10338179 Endast sats 20 reaktioner 20 reaktioner
15767526 Endast sats 20 reaktioner 20 reaktioner
10430470 Endast sats 100 reaktioner -
15264071 Kit med dsDNase 20 reaktioner -
15235146 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
15797526 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10338179 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1651
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tillgängligt med eller utan dsDNase, är ett komplett system för högeffektiv syntes av första strängens cDNA.
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tillgängligt med eller utan dsDNase, är ett komplett system för högeffektiv syntes av första strängens cDNA. Satsen använder Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT), som är ett avancerat enzym som härrör från in vitro-utveckling av MMLV RT. Enzymet har den högsta termostabiliteten bland derivaten av MMLV RT och saknar RNase H-aktivitet.
Detta kit möjliggör syntes av långa cDNA upp till 20 kb vid förhöjda temperaturer (upp till 65 °C), vilket överträffar andra systems förmåga att producera fulllängds cDNA. På grund av ökade synteshastigheter kan reaktionen slutföras på 30 minuter.
För omvänd transkription använder Maxima kitet H minus reverse Transcriptase (RT), som är ett avancerat enzym härlett genom in vitro-evolution av MMLV RT.
Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase erbjuder ett dramatiskt förenklat arbetsflöde som kombinerar genomisk DNA-eliminering och cDNA-syntes i en enrörsprocedur. Kitet innehåller en ny dubbelsträngsspecifik DNas (dsDNase) som är konstruerad för att ta bort kontaminerande genomiskt DNA från RNA-preps på två minuter utan skada på kvalitet eller kvantitet av RNA. Mycket specifik dsDNas-aktivitet mot dubbelsträngat DNA säkerställer att enkelsträngat DNA (såsom cDNA och primers) inte klyvers, och dsDNas-behandlat RNA kan direkt tillsättas till omvänd transkription.
Funktioner i Maxima H minus First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderar:
  • Ökade reaktionstemperaturer—kan den första strängen av cDNA syntetiseras inom temperaturområdet 42 ––65 °C
  • Höga utbyten av fulllängds första strängens cDNA—med RNA-mallar upp till 20 kb
  • Flexibel priming—oligo(dT)18, slumpmässiga hexamer eller genspecifika primers
  • Integrerat genomiskt DNA-borttagningssteg med dsDNase-kit
Användningsområden
  • Fulllängds cDNA-syntes för långa transkript och ORF:er
  • Omvänd transkription vid förhöjda temperaturer för att minska effekterna av sekundär struktur
  • cDNA-kloning och konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkelcell RNA-seq bibliotekförberedelse
  • Isoform- och transkriptkaraktärisering
  • Mallväxlingsbaserad fulllängds RNA-seq
Ytterligare information om reaktionskomponenter
  • Maxima H minus enzymblandning innehåller Maxima H minus revers Transcriptase och RiboLock RNase-hämmare. RiboLock RNase-hämmare skyddar effektivt RNA-mallar från nedbrytning av RNaserna A, B och C vid temperaturer upp till 55 °C.
  • Oligo(dT)18 och slumpmässiga hexamerprimers följer med kitet. Slumpmässiga hexamerprimers binder icke-specifikt och används för att syntetisera cDNA från alla RNA i en total RNA-population. Oligo(dT)18-primern glödgde selektivt till 3'-änden av poly(A)-RNA och syntetiserar cDNA endast från poly(A)-svansat mRNA. Genspecifika primers kan också användas med kitet för att prima syntes från en specificerad sekvens.
  • 10 mM dNTP Mix är en förblandad vattenlösning av dATP, dTTP, dCTP och dGTP.
  • Nukleasfritt vatten tillhandahålls för reaktionsuppbyggnad och utspädning av prov-DNA. Avsaknaden av endo-, exodeoxyribonuklaser, ribonuklaser och fosfataser har bekräftats genom lämpliga kvalitetstester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
• Maxima H Minus Enzym Mix
• Oligo(dT) 18 och Random hexamer primers
• 5X RT-buffert
• dNTP-mix
• Nukleasfritt vatten Förvara
på– 20 °C.
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C till 55 °C
Kvantitet Varje
Omvänt transkriptas Maxima H Minus
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 20 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 20 kb
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Endast sats