Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit
Produktkod. 10430470 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med dsDNase
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10430470 Endast sats 100 reaktioner -
15767526 Endast sats 20 reaktioner 20 reaktioner
10338179 Endast sats 20 reaktioner 20 reaktioner
15264071 Kit med dsDNase 20 reaktioner -
15235146 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
15797526 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10430470 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1652
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tillgängligt med eller utan dsDNase, är ett komplett system för högeffektiv syntes av första strängens cDNA.
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tillgängligt med eller utan dsDNase, är ett komplett system för högeffektiv syntes av första strängens cDNA. Satsen använder Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT), som är ett avancerat enzym som härrör från in vitro-utveckling av MMLV RT. Enzymet har den högsta termostabiliteten bland derivaten av MMLV RT och saknar RNase H-aktivitet.
Detta kit möjliggör syntes av långa cDNA upp till 20 kb vid förhöjda temperaturer (upp till 65 °C), vilket överträffar andra systems förmåga att producera fulllängds cDNA. På grund av ökade synteshastigheter kan reaktionen slutföras på 30 minuter.
För omvänd transkription använder Maxima kitet H minus reverse Transcriptase (RT), som är ett avancerat enzym härlett genom in vitro-evolution av MMLV RT.
Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase erbjuder ett dramatiskt förenklat arbetsflöde som kombinerar genomisk DNA-eliminering och cDNA-syntes i en enrörsprocedur. Kitet innehåller en ny dubbelsträngsspecifik DNas (dsDNase) som är konstruerad för att ta bort kontaminerande genomiskt DNA från RNA-preps på två minuter utan skada på kvalitet eller kvantitet av RNA. Mycket specifik dsDNas-aktivitet mot dubbelsträngat DNA säkerställer att enkelsträngat DNA (såsom cDNA och primers) inte klyvers, och dsDNas-behandlat RNA kan direkt tillsättas till omvänd transkription.
Funktioner i Maxima H minus First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderar:
  • Ökade reaktionstemperaturer—kan den första strängen av cDNA syntetiseras inom temperaturområdet 42 ––65 °C
  • Höga utbyten av fulllängds första strängens cDNA—med RNA-mallar upp till 20 kb
  • Flexibel priming—oligo(dT)18, slumpmässiga hexamer eller genspecifika primers
  • Integrerat genomiskt DNA-borttagningssteg med dsDNase-kit
Användningsområden
  • Fulllängds cDNA-syntes för långa transkript och ORF:er
  • Omvänd transkription vid förhöjda temperaturer för att minska effekterna av sekundär struktur
  • cDNA-kloning och konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkelcell RNA-seq bibliotekförberedelse
  • Isoform- och transkriptkaraktärisering
  • Mallväxlingsbaserad fulllängds RNA-seq
Ytterligare information om reaktionskomponenter
  • Maxima H minus enzymblandning innehåller Maxima H minus revers Transcriptase och RiboLock RNase-hämmare. RiboLock RNase-hämmare skyddar effektivt RNA-mallar från nedbrytning av RNaserna A, B och C vid temperaturer upp till 55 °C.
  • Oligo(dT)18 och slumpmässiga hexamerprimers följer med kitet. Slumpmässiga hexamerprimers binder icke-specifikt och används för att syntetisera cDNA från alla RNA i en total RNA-population. Oligo(dT)18-primern glödgde selektivt till 3'-änden av poly(A)-RNA och syntetiserar cDNA endast från poly(A)-svansat mRNA. Genspecifika primers kan också användas med kitet för att prima syntes från en specificerad sekvens.
  • 10 mM dNTP Mix är en förblandad vattenlösning av dATP, dTTP, dCTP och dGTP.
  • Nukleasfritt vatten tillhandahålls för reaktionsuppbyggnad och utspädning av prov-DNA. Avsaknaden av endo-, exodeoxyribonuklaser, ribonuklaser och fosfataser har bekräftats genom lämpliga kvalitetstester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
• Maxima H Minus Enzym Mix
• Oligo(dT) 18 och Random hexamer primers
• 5X RT-buffert
• dNTP-mix
• Nukleasfritt vatten Förvara
på– 20 °C.
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C till 55 °C
Kvantitet Varje
Omvänt transkriptas Maxima H Minus
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 20 kb
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Endast sats