Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima Motsatt Transcriptase (200 U/μ L)
Produktkod. 10869200 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
2 000 enheter
4 x 10 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
2000 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10869200 10 000 enheter 10000 enheter
10899010 2 000 enheter 2000 enheter
10420100 4 x 10 000 enheter 2000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10869200 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0742
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Maxima Motsatt Transcriptase (RT) utvecklades genom in vitro- utveckling av M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet såväl som RNas H-aktivitet.
Thermo Scientific Maxima Reverse Transcriptase (RT) utvecklades genom in vitro-evolution av M-MuLV RT. Enzymet har RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet samt RNas-H-aktivitet. Det konstruerade enzymet har dramatiskt förbättrad termostabilitet och robusthet samt ökade synteshastigheter jämfört med vildtyp M-MuLV RT.
Maxima Reverse Transcriptase kan reproducera cDNA-syntes från ett brett spektrum av indata totala RNA-mängder (från 1 pg till 5 μg) vid förhöjda temperaturer (50 – 65 °C), vilket gör detta enzym till ett idealiskt verktyg för tvåstegs RT-qPCR (se stödjande data).
På grund av sin höga termostabilitet Maxima upprätthåller enzymet full aktivitet under hela den omvända transkriptionsreaktionen, genererar de högsta utbytena av cDNA och kan syntetisera även mycket långa RNA-transkript upp till 20 kb. Reaktionstemperaturen kan höjas till 65 °C för effektiv transkription av RNA-regioner med hög sekundärstruktur eller för att förbättra specificiteten med hjälp av genspecifika primers. På grund av dess ökade synteshastighet kan den omvända transkriptasreaktionen slutföras på 15 till 30 minuter.
Funktioner i Maxima Reverse Transcriptase inkluderar:
  • Höga utdelningar av fulllängds cDNA upp till 20 kb
  • Aktiv upp till 65 °C
  • Termostabil—90 % aktiv efter inkubation vid 50 °C i 60 minuter
  • Hög känslighet möjliggör reproducerbar cDNA-syntes från ett brett spektrum av totala RNA-mängder (1 pg till 5 μg)
  • Effektiv formel för fullständig cDNA-syntes på 15 till 30 minuter
  • Innehåller modifierade nukleotider
Användningsområden
  • Fulllängds cDNA-syntes för långa transkript och ORF:er
  • Omvänd transkription vid förhöjda temperaturer för att minska effekterna av sekundär struktur
  • cDNA-kloning och konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkelcell RNA-seq bibliotekförberedelse
  • Isoform- och transkriptkaraktärisering
  • Mallväxlingsbaserad fulllängds RNA-seq
Finns också tillgänglig
  • Maxima Baksida Transcriptase (Cat. Nej. EP0741)
  • Maxima Första sträng-cDNA-synteskit för RT-qPCR (Cat. Nej. K1641)
  • Maxima Första strängen cDNA-synteskit för RT-qPCR, med dsDNas (Cat. Nej. K1671)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring
• Maxima Motsatt Transcriptase , 1 x 10 000 enheter (200 U/μ L)
• 5X RT Buffer
Store på– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C till 55 °C
Kvantitet 10 000 enheter
Omvänt transkriptas Maxima
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 20 kb
Utgångsmaterial RNA