Beskrivning
Thermo Scientific Maxima Reverse Transcriptase (RT) utvecklades genom in vitro-evolution av M-MuLV RT. Enzymet har RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet samt RNas-H-aktivitet. Det konstruerade enzymet har dramatiskt förbättrad termostabilitet och robusthet samt ökade synteshastigheter jämfört med vildtyp M-MuLV RT.
Maxima Reverse Transcriptase kan reproducera cDNA-syntes från ett brett spektrum av indata totala RNA-mängder (från 1 pg till 5 μg) vid förhöjda temperaturer (50 – 65 °C), vilket gör detta enzym till ett idealiskt verktyg för tvåstegs RT-qPCR (se stödjande data).
På grund av sin höga termostabilitet Maxima upprätthåller enzymet full aktivitet under hela den omvända transkriptionsreaktionen, genererar de högsta utbytena av cDNA och kan syntetisera även mycket långa RNA-transkript upp till 20 kb. Reaktionstemperaturen kan höjas till 65 °C för effektiv transkription av RNA-regioner med hög sekundärstruktur eller för att förbättra specificiteten med hjälp av genspecifika primers. På grund av dess ökade synteshastighet kan den omvända transkriptasreaktionen slutföras på 15 till 30 minuter.
Funktioner i Maxima Reverse Transcriptase inkluderar:
- Höga utdelningar av fulllängds cDNA upp till 20 kb
- Aktiv upp till 65 °C
- Termostabil—90 % aktiv efter inkubation vid 50 °C i 60 minuter
- Hög känslighet möjliggör reproducerbar cDNA-syntes från ett brett spektrum av totala RNA-mängder (1 pg till 5 μg)
- Effektiv formel för fullständig cDNA-syntes på 15 till 30 minuter
- Innehåller modifierade nukleotider
Användningsområden
- Fulllängds cDNA-syntes för långa transkript och ORF:er
- Omvänd transkription vid förhöjda temperaturer för att minska effekterna av sekundär struktur
- cDNA-kloning och konstruktionsgenerering
- RNA-seq & enkelcell RNA-seq bibliotekförberedelse
- Isoform- och transkriptkaraktärisering
- Mallväxlingsbaserad fulllängds RNA-seq
Finns också tillgänglig
- Maxima Baksida Transcriptase (Cat. Nej. EP0741)
- Maxima Första sträng-cDNA-synteskit för RT-qPCR (Cat. Nej. K1641)
- Maxima Första strängen cDNA-synteskit för RT-qPCR, med dsDNas (Cat. Nej. K1671)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 200 U/μl |
| Innehåll och lagring | • Maxima Omvänd Transcriptase, 1 x 2 000 enheter (200 U/μl) |
| Formatera | Fristående enzym |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | 30 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C till 55 °C |
| Kvantitet | 2 000 enheter |
| Omvänt transkriptas | Maxima |
| Ribonukleas H-aktivitet | Ja |
| Visa mer |