Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima Motsatt Transcriptase (200 U/μ L)
Produktkod. p-4521342 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 000 enheter
2 000 enheter
4 x 10 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
2000 enheter
Produktkod. 10869200
Brand: Thermo Scientific™ EP0742
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific Maxima Motsatt Transcriptase (RT) utvecklades genom in vitro- utveckling av M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet såväl som RNas H-aktivitet.
Thermo Scientific Maxima Motsatt Transcriptase (RT) utvecklades genom in vitro- utveckling av M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-beroende och DNA-beroende polymerasaktivitet såväl som RNas H-aktivitet. Det konstruerade enzymet har dramatiskt förbättrad termostabilitet och robusthet, och ökade synteshastigheter jämfört med vildtyp M-MuLV RT.
Maxima Motsatt Transcriptase är kapabel till reproducerbar cDNA-syntes från ett brett spektrum av ingående totala RNA-mängder (från 1 pg till 5μ g) vid förhöjda temperaturer (–50 °65 C), vilket gör detta enzym till ett idealiskt verktyg för tvåstegs RT-qPCR (se stödjande data).
På grund av sin höga termostabilitet, Maxima enzym upprätthåller full aktivitet under hela den omvända transkriptionsreaktionen, genererar de högsta utbytena av cDNA och kan syntetisera även mycket långa RNA-transkript upp till 20 kb. Reaktionstemperaturen kan höjas upp till 65 C °för effektiv transkription av RNA-regioner med hög sekundär struktur eller för att förbättra specificiteten med genspecifika primrar. På grund av dess ökade synteshastighet, kan den omvända transkriptasreaktionen fullbordas på 15 till 30
minuter. Maxima Motsatt Transcriptase omfatta:
• Höga utbyten av fullängds cDNA upp till 20 kb
• Aktiv upp till 65 °C
•Värmestabil —90% aktiv efter inkubation vid 50 °C i 60 minuter
• Hög känslighet möjliggör reproducerbar cDNA-syntes från ett brett spektrum av totala RNA-kvantiteter (1 pg till 5μ g)
• Effektiv formel för fullständig cDNA-syntes på 15 till 30 minuter
• Inkorporerar
modifierade nukleotider Tillämpningar
•Tvåstegs RT-PCR
• Tvåstegs RT-qPCR
• Syntes av första sträng cDNA
• Konstruktion av fullängds cDNA-bibliotek
• DNA-märkning
• Primerförlängning
Finns också
• Maxima Motsatt Transcriptase (Kat. nr. EP0741)
• Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR (kat.nr. K1641)
• Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit för RT-qPCR, med dsDNas (kat.nr. K1671)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring
• Maxima Motsatt Transcriptase , 1 x 10 000 enheter (200 U/μ L)
• 5X RT Buffer
Store på– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C till 55 °C
Kvantitet 10 000 enheter
Omvänt transkriptas Maxima
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 20 kb
Utgångsmaterial RNA