Läs mer
Thermo Scientific™ Maximalt återvinningsspädningsmedel
Produktkod. 12756949
Fyll vikt:
500.0g + 1.5g
9.0g + 0.3g
90.0g + 1.5g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Produktkod. 12756949
Brand: Thermo Scientific™ BO0348D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå maximal återhämtning av mikroorganismer under utspädning med detta skyddande, isotoniska utspädningsmedel.
Uppnå maximal återvinning av mikroorganismer under utspädning med denna skyddande, isotoniska Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximalt återvinningsspädningsmedel.
Närvaron av pepton i spädningsmedlet ger livskraftiga räkningar för att säkerställa att korrekta kvantitativa procedurer utförs. Spädningsmedlets isotoniska styrka säkerställer återvinning av organismer från olika källor som kan vara känsliga i destillerat vatten eller vattenhaltiga suspensioner. Den låga peptonkoncentrationen i spädningsmedlet minskar organismförökningen i provet under minst 45 minuter under spädningssteget 1,2
Maintain the viability of organisms during dilution process with Maximum Recovery Diluent with low levels of peptone.
  • Allows accurate quantitative procedures to be performed with minimal reduction in viable count.
  • Reduces organism multiplication in the sample for at least one hour during the dilution stage.
  • Ready-to-use.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Colorless, clear
Innehåll och lagring 2 to 25°C
Beskrivning Maximum Recovery Diluent
Formatera Universal bottles
Tillverkningsursprung United Kingdom
Produkttyp Agar
Fyll vikt 9.0g + 0.3g
Förpackningstyp Twenty four universal bottles with screw cap closures in a box
Kvantitet 24/Pk.