Läs mer
Thermo Scientific™ Maximalt återvinningsspädningsmedel
Beskrivning
Uppnå maximal återvinning av mikroorganismer under utspädning med denna skyddande, isotoniska Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximalt återvinningsspädningsmedel.
Närvaron av pepton i spädningsmedlet ger livskraftiga räkningar för att säkerställa att korrekta kvantitativa procedurer utförs. Spädningsmedlets isotoniska styrka säkerställer återvinning av organismer från olika källor som kan vara känsliga i destillerat vatten eller vattenhaltiga suspensioner. Den låga peptonkoncentrationen i spädningsmedlet minskar organismförökningen i provet under minst 45 minuter under spädningssteget 1,2
Upprätthåll organismernas livsduglighet under utspädningsprocessen med Maximum Recovery Diluent med låga nivåer av pepton.
- Tillåter att noggranna kvantitativa procedurer kan utföras med minimal minskning av antalet livsdugliga.
- Minskar organismförökningen i provet under minst en timme under spädningssteget.
- Färdig att använda.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös, klar |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | Maximalt återvinningsspädningsmedel |
| Formatera | Sirop flaskor |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 90.0g + 1.5g |
| Förpackningstyp | Tio siropflaskor med skruvlock i en låda |
| Kvantitet | 10/Pk. |