Läs mer
Thermo Scientific™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated)
Produktkod. 10229682
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
Produktkod. 10229682
Brand: Thermo Scientific™ CM0733B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic diluent.
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated).
Maximum Recovery Diluent combines the protective effect of peptone in the diluting solution1 with the osmotic support of physiological saline1,2. The low peptone concentration in the diluent reduces organism multiplication in the sample for at least 45 minutes during the dilution stage1,2
Upprätthåll organismernas livsduglighet under utspädningsprocessen med Maximum Recovery Diluent med låga nivåer av pepton.
  • Tillåter att noggranna kvantitativa procedurer kan utföras med minimal minskning av antalet livsdugliga.
  • Minskar organismförökningen i provet under minst en timme under spädningssteget.
Närvaron av pepton i spädningsmedlet ger livskraftiga räkningar för att säkerställa att korrekta kvantitativa procedurer utförs. Spädningsmedlets isotoniska styrka säkerställer återvinning av organismer från olika källor som kan vara känsliga i destillerat vatten eller vattenhaltiga suspensioner.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, BSI, EP, IDF, ISO , NMKL
Beskrivning Mannitol Saltagar
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 52,6L medium