Läs mer
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i biologiska säkerhetsskåp enligt EN12469& DIN12980
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16329933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Bredd (metrisk) Exteriör:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Beskrivning:
Maxisafe 2030i, 0,9 m, med öppning för ruta på 200 mm, med cross beam UV-C i sidoväggar.
Maxisafe 2030i, 0.9 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Maxisafe 2030i, 1,2 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Maxisafe 2030i, 1,2 m, med öppning för ruta på 200 mm, med cross beam UV-C i sidoväggar.
Maxisafe 2030i, 1,5 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Maxisafe 2030i, 1,5 m, med öppning för ruta på 200 mm, tvärstråle-UV-C i sidoväggar.
Maxisafe 2030i, 1,8 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval.
Maxisafe 2030i, 1,8 m, med öppning för ruta på 200 mm, med cross beam UV-C i sidoväggar.
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16329933
Brand: Thermo Scientific™ 51032717
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
För CMR-föreningar (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska). Nya autonoma säkerhetsfunktioner för maximalt skydd och grafiskt användargränssnitt för enkel drift.
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i cytotoxisk säkerhetsskåp innehåller SmartFlow Plus, DAVE Plus och Smart UV-teknologier för ultimat skydd och grafiskt användargränssnitt för enkel drift. Varje enhet har inbyggd Wifi-kapacitet och är redo att anslutas. Vårt förfiltersystem inkluderar en ny förbättrad och enkel tätningslösning. Med sin design med trippelfilter ger Maxisafe biosäkerhetsskåp 100 000 gånger bättre filtreringseffektivitet än vanliga klass II biologiska säkerhetsskåp.
  • GUI pekskärmsgränssnitt,
  • LED interiörbelysning
  • Molnredo datautgång
  • Ergonomiska armstöd (tillval)
  • SmartPort mångsidig åtkomst
  • SmartFlow Plus automatisk kompensation
  • 316 rostfritt stål interiör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Maxisafe 2030i, 1,5 m, med öppning för ruta på 200 mm, tvärstråle-UV-C i sidoväggar.
Certifikat och efterlevnad EN 12469, DIN 12980
Kammarmaterial Rostfritt stål (316)
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Modell Maxisafe 2030i
Uttag 4 bakvägg
Skärmöppning (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) Exteriör 62,9 tum
Visa 7 tum GUI
Filtereffektivitet 0.99995
Filtertyp H14 HEPA
Gröna funktioner Energieffektiv
Bredd (metrisk) Exteriör 1600 mm
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 80 W/h
Belysning LED
Hamnar 2 x varje sida plus smarta portar
Sash öppning (engelska) 7,8 tum
Mått (L x B x H) Exteriör 870 x 1600 x 1536 mm
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metrisk) Exteriör 870 mm
Nettovikt (metrisk) 280 Kg
Fraktvikt (metrisk) 310 Kg
Spänning 230 V
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 390 W/h